C1608
Monoclonal Anti-Cellular Retinoic Acid Binding Protein 1 antibody produced in mouse
clone C-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CRABP 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C-1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 16 kDa
reatividade de espécies
feline, turtle, monkey, rabbit, bovine, human, rat, chicken
não deve reagir com
(chameleon), frog, goldfish
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRABP1(1381)
rat ... Crabp1(25061)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
- indirect ELISA
- western blotting at a dilution of 1:1000
- immunofluorescence at a working dilution of 1:250
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.