C-14063
Human Bronchial Epithelial Cells (HBEpC)
1 million cells per pellet
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human bronchi
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
morfologia
(epithelial)
aplicação(ões)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
Advertência
forma física
Rotina de subcultura
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human airway epithelial cells and serum-free growth media are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from large air passages. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.