C-14042
Normal Human Epidermal Melanocytes 2 (NHEM 2)
Juvenile foreskin, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M2, 1 million cells per pellet
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human foreskin (juvenile epidermis)
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
morfologia
(epidermal)
aplicação(ões)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Qualidade
Advertência
forma física
Rotina de subcultura
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Primary Human Epidermal Melanocytes and growth media optimized for in vitro cultivation of human melanocytes, human pigment epithelial cells, melanoma cells, and neuronal cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.