Documentos Principais
BUA444-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(2 x 50 mL conical tubes), pack of 2
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
Características
Holds 2 x 50 mLcentrifuge tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637452 (NA)
Eppendorf® 5804706005 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(2 x 50 mL conical tubes)
compatibilidade
for use with Rotor A-4-44
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)