Documentos Principais
BUA438-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-38 Rotor
round, capacity 100 mL, pack of 4
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
Materiais
round
embalagem
pack of 4
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639081 (NA)
Eppendorf® 5702722006 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
100 mL
compatibilidade
for use with Rotor A-4-38
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG