Documentos Principais
BR782920
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 1.0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
PC membrane
descrição
cellGrade(TM) plus
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
fabricante/nome comercial
BRAND 782920
tamanho
6 well
tamanho de poro
1.0 μm
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG