Documentos Principais
BMSIPD9600BD4
Sigma-Aldrich
Ball Dropper to Fill 96 BeadBlaster 96 Well Plate
diam. 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiais
acrylic
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPD9600-BD4
Diâmetro
4 mm
Descrição geral
This ball dropper is used to easily fill 96 well plates with 1 bead per well.
Aplicação
Homogenization/milling/grinding of samples
Informações legais
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.