BAF409410000
Bel-Art® Conway Diffusion Cell
O.D. 83 mm, pack of 3 ea
Sinônimo(s):
Conway diffuser, Obrink modification, diffusion analysis of blood, microdiffusion analysis
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
embalagem
pack of 3 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F40941-0000
D.E.
83 mm
profundidade do centro × diâmetro
4 mm × 35 mm
profundidade da câmara × diâmetro
10 mm × 60 mm
Descrição geral
A knob on the cover is used to raise it, and the circular moat of the cell receives the cover, sealing off the outermost chamber. Sterilizable at 121ºC (250ºF). 3 per bag
Assay CO2, Ammonia or alcohol levels in blood or serum using the diffusion method
Assay CO2, Ammonia or alcohol levels in blood or serum using the diffusion method
Características e benefícios
- Obrink modification of the Conway Diffusion Cell
- Transparent polypropylene cover
- Autoclavable
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)