B7185
Anti-Breast Cancer Resistance Protein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BCRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL using heat-retrieved tissue sections from human term placenta by indirect immunoperoxidase staining of syncytiotrophoblasts.
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extract of human term placenta or mouse kidney and a chemiluminescent detection reagent
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCG2(9429)
mouse ... Abcg2(26357)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.