B5910
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
rectangular translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (48-415)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2007-0016
C × A × L da garrafa
94 mm × 117 mm × 58.7 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)