B4014
Brilliant Green
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
Astradiamant green GX, Basic Green 1, Diamond Green, Emerald Green, Ethyl Green, Malachite Green G, Solid Green JO
About This Item
Produtos recomendados
product name
Brilliant Green, certified by the Biological Stain Commission
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Dye content, ≥90%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
dark green
pf
210 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥1750 at 628- 632 nm in 50% ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves