B3275
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins–Biotin antibody produced in mouse
clone RG-16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RG-16, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
não deve reagir com
human
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
técnica(s)
direct ELISA: 1:60,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,500
western blot: 1:200,000-1:400,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
western blot: 1:200,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?