B3148
Anti-Goat/Sheep IgG−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG, Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG–Biotin antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
GT-34, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
sheep, goat, bovine
não deve reagir com
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
técnica(s)
direct ELISA: 1:5,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- dot blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)