Documentos Principais
AXYTR222YRS
Pipette reference tips
racked, size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, yellow, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
200 μL
Materiais
yellow
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TR-222-Y-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
200 μL
volume
200 μL
cor
yellow
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)