Documentos Principais
EP3115600019
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Replacement Pipette Holder
for pipette carousel
Sinônimo(s):
pipette handle, pipettor hook
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
Materiais
plastic
Características
1 x Pipette
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 3115600019
Descrição geral
Clicks onto pipette to enable storage on pipette carousel
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)