Documentos Principais
AXYTF1200CRS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 1100 μL, pkg of 3x1152tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
tamanho:
1100 μL
esterilidade:
sterile
Características:
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
embalagem:
pkg of 3x1152tips/cs
fabricante/nome comercial:
Axygen Inc TF-1200-C-R-S
Corning
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-1200-C-R-S
Corning
embalagem
pkg of 3x1152tips/cs
tamanho
1100 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)