Key Documents
AXYSCT150BS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 1.5 mL, blue, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
blue
screw top cap
esterilidade
sterile
Características
RCF 20,000 × g
embalagem
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning
capacidade
1.5 mL