Documentos Principais
AXYSCT050GS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 0.5 mL, green, sterile
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiais
green
screw top cap
esterilidade
sterile
Características
RCF 20,000 × g
embalagem
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning
capacidade
0.5 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)