AXYPCR96LPABW
PCR microplate for ABI
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, white
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom wells
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96-LP-AB-W
Corning
embalagem
pkg of 4x25plates/cs
tamanho
96 wells
cor
white
adequação
suitable for PCR
Categorias relacionadas
Descrição geral
Products are available in China only.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYPCR96LPABW |