Key Documents
AXYPCR0108LPRTW
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes & real time strip caps
white
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
cap (strip caps)
polypropylene
white
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 125 ea
case of 1250 ea
fabricante/nome comercial
Corning PCR0108LPRTW
volume de trabalho
5-125 μL
adequação
suitable for (RTPCR)