Documentos Principais
Z740130
BRAND® TipBox, empty
with blue tip-tray for 1000 μL tips
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Materiais
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <1000 μl tips
stackable
embalagem
box of 1
fabricante/nome comercial
BRAND 732996
Descrição geral
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
Outras notas
BR732996 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)