AXYP384120SQC
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, working volume 120 μL, Not Treated, pkg of 10x5plates/cs
Sinônimo(s):
Corning cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
Not Treated
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-384-120SQ-C
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
volume máximo
130 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
120 μL
tipo de ligação
non-treated surface