AXYFXF180RPB
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
capacity 165 μL, with paper band, racked, filtered, clear
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
165 μL
Produtos recomendados
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
robotic pipet tips
embalagem
case of 960 tips racked
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning
capacidade
165 μL
volume
165 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)