Documentos Principais
AV43989
Sigma-Aldrich
Anti-SLC35C1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-FLJ11320, Anti-FLJ14841, Anti-FUCT1, Anti-Solute carrier family 35, member C1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
40 kDa
reatividade de espécies
rabbit, bovine, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC35C1(55343)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC35C1
Aplicação
Anti-SLC35C1 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1.25μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
SLC35C1 (FUCT1) is a GDP-fucose transporter found in the Golgi apparatus that is essential for the regulation of fucosylation of glycans. Low expression of SLC35C1 results in the production of N-glycans deficient in both fucose and sialic acid.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: TSISMVFLNKYLLDSPSLRLDTPIFVTFYQCLVTTLLCKGLSALAACCPG
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peiqing Zhang et al.
Glycobiology, 22(7), 897-911 (2012-04-12)
The GDP-fucose transporter SLC35C1 critically regulates the fucosylation of glycans. Elucidation of its structure-function relationships remains a challenge due to the lack of an appropriate mutant cell line. Here we report a novel Chinese hamster ovary (CHO) mutant, CHO-gmt5, generated