Documentos Principais
AV39110
Sigma-Aldrich
Anti-CXXC1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-2410002I16Rik, Anti-5830420C16Rik, Anti-CGBP, Anti-CXXC finger 1 (PHD domain), Anti-HsT2645, Anti-PCCX1, Anti-PHF18, Anti-hCGBP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
76 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, dog, horse, rabbit, mouse, rat, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXXC1(30827)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human CXXC1
Ações bioquímicas/fisiológicas
CXXC1 (CXXC finger protein 1) is a component of euchromatic Setd1A histone H3K4 methyltransferase complex. It regulates histone and cytosine methylation which in turn mediates cellular differentiation and development in vertebrates.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: RVWYKLDELFEQERNVRTAMTNRAGLLALMLHQTIQHDPLTTDLRSSADR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Courtney M Tate et al.
The FEBS journal, 277(1), 210-223 (2009-12-03)
CXXC finger protein 1 (Cfp1), encoded by the CXXC1 gene, is a component of the euchromatic Setd1A histone H3K4 methyltransferase complex, and is a critical regulator of histone methylation, cytosine methylation, cellular differentiation, and vertebrate development. Murine embryonic stem (ES)