Documentos Principais
AV38403
Sigma-Aldrich
Anti-TIMELESS (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Timeless homolog (Drosophila)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human, bovine, pig, rabbit, sheep, dog, horse
citations:
técnica(s):
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
139 kDa
reatividade de espécies
human, bovine, pig, rabbit, sheep, dog, horse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIMELESS(8914)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TIMELESS
Ações bioquímicas/fisiológicas
The human Timeless protein interacts with both the circadian clock protein cryptochrome 2 and with the cell cycle checkpoint proteins Chk1 and the ATR-ATRIP complex and plays an important role in the DNA damage checkpoint response. Down-regulation of Timeless in human cells seriously compromises replication and intra-S checkpoints, indicating an intimate connection between the circadian cycle and the DNA damage checkpoints that is in part mediated by the Timeless protein.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MDLHMMNCELLATCSALGYLEGDTYHKEPDCLESVKDLIRYLRHEDETRD
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)