Documentos Principais
AV35913
Sigma-Aldrich
Anti-VGLL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Vestigial like 1 (Drosophila)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
29 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VGLL1(51442)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human VGLL1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Vestigial (vg) belongs to a class of genes in Drosophila that is required for wing and muscle development. VGLL1 (Vestigial like 1) acts as a coactivator for the mammalian TEA domain family of transcription factors (TEFs).
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LFTYFQGDISSVVDEHFSRALSNIKSPQELTPSSQSEGVMLKNDDSMSPN
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Corinne Faucheux et al.
The International journal of developmental biology, 54(8-9), 1375-1382 (2010-08-17)
The Drosophila Vestigial and Scalloped proteins form heterodimers that control wing development and are involved in muscle differentiation. Four vestigial like genes have been described in mammals. Similar to the Drosophila vestigial gene, they encode a short conserved domain (TONDU)