Documentos Principais
AV34645
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM15 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Tripartite motif-containing 15
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IHC
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIM15(89870)
Descrição geral
TRIM15 (RNF93) is a tripartite motif-containing protein that occurs in the cytoplasm of cells. The protein contains RING, zinc-binding, coiled-coil and B-box type domains.
Rabbit Anti-TRIM15 antibody recognizes human, mouse, and rat TRIM15.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TRIM15
Aplicação
Rabbit Anti-TRIM15 antibody is suitable for immunohistochemistry (4-8 μg/ml) and western blot (1.25 μg/ml) applications.
Ações bioquímicas/fisiológicas
TRIM15 is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to the cytoplasm. Its function has not been identified.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: RDEIEDVKCQEDQKLQVLLTQIESKKHQVETAFERLQQELEQQRCLLLAR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)