Documentos Principais
AV33727
Sigma-Aldrich
Anti-NFE2L3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-NRF3, Anti-Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
76 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFE2L3(9603)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nuclear factor erythroid 2-related factor 3, NFE2L3, is a basic-region leucine zipper (bZIP) transcription factor. It is a glycoprotein expressed in the endoplasmic reticulum and the nuclear membrane.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human NFE2L3
Ações bioquímicas/fisiológicas
NFE2L3 activates erythroid-specific, globin gene expression.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NPEQTLPGTNLTGFLSPVDNHMRNLTSQDLLYDLDINIFDEINLMSLATE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
A Kobayashi et al.
The Journal of biological chemistry, 274(10), 6443-6452 (1999-02-26)
The NF-E2-binding sites or Maf recognition elements (MARE) are essential cis-acting elements in the regulatory regions of erythroid-specific genes recognized by the erythroid transcription factor NF-E2, composed of p45 and MafK. Recently, two p45-related factors Nrf1 and Nrf2 were isolated