AMAB91849
Anti-GSPT1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13332, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
eRF3a,ETF3A,GST1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL13332, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG2a
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GSPT1(2935)
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)