Documentos Principais
ADS41042-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638998 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
Descrição geral
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)