ADF356301C-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm, large rotor bore, pack of 6
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Produtos recomendados
Características
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm
embalagem
pack of 6
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654331 (NA)
Parâmetros
7,567 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
29.5 mm
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022654331-2EA | 4061835085736 |