GE27-5130-01
Microspin™ S-300 HR
Cytiva 27-5130-01, pack of 50 columns
Sinônimo(s):
Microspin S-300 HR, S-300 HR Microspin, S-300 Microspin
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 50 columns
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-5130-01
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
Matriz
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
tamanho de partícula
25-75 μm
Tamanho médio da partícula
50 μm
cleaning
2-13
Faixa de trabalho
3-11
adequação
suitable for bioprocess medium
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Accommodates 25 to 50 μL for post-PCR cleanup prior to sequencing.
- Useful for purification of alkaline-denatured plasmid DNA prior to sequencing.
- Convenient: Prepacked with Sephacryl® S-300 HR pre-equilibrated in TE buffer.
- Ready to use: Requires less than 4 min from sample application to collection of purified product.
- Tested in nickase, single- and double-stranded exonuclease and RNase assays.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)