ADF3563015-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 15 mL conical tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Características
holds 1 x 15 mL conical tube, small rotor bore
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654365 (NA)
Parâmetros
7,540 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
17.5 mm
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG