ADAPA481163-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 16 x 3 - 15 mL round-bottom tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 3 - 15 mL round-bottom tubes
with rubber mat
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638721 (NA)
Parâmetros
3,000 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
108 mm
Diâmetro
16 mm
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022638721-2EA | 4061835085583 |