Documentos Principais
ADAPA462450C-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds conical tubes
with rubber mat
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638351 (NA)
Parâmetros
3,050 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with 250 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)