Documentos Principais
ADAPA44450FA-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiais
conical bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637665 (NA)
Parâmetros
4,300 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with 100 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)