Documentos Principais
ADAPA438511-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 1.1–1.4 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiais
flat bottom
Características
for use with cap
holds 5 x 1.1–1.4 mL
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639285 (NA)
Parâmetros
2,850 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
100 mm
Diâmetro
8.5 mm
compatibilidade
for use with 100 mL round bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 5 x 1.1–1.4 mL, and supplied as a pack of 2 ea.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG