Documentos Principais
ADAPA438107-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes
embalagem
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639323
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 90 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter to be used with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 rotor. Holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)