A9357
Anti-alpha-Actin Antibody, Cardiac Muscle (ACTC1) Antibody
mouse monoclonal, AC1-20.4.2
Sinônimo(s):
Anti-ACTC, Anti-ACTC1, Anti-Actin alpha cardiac muscle 1, Anti-CMD1R, Anti-CMH11
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Actin, Cardiac antibody, Mouse monoclonal, clone AC1-20.4.2, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC1-20.4.2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
rat, human, bovine, chicken, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using digested rat heart tissue
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTC1(70)
mouse ... Actc1(11464)
rat ... Actc1(29275)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?