A5236
Anti-ASF1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A1/3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ASF1A, Anti-Silencing function 1 homolog A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A1/3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~23 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat or Raji cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASF1A(25842)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)