A2503
DL-Alanine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
pf
258-260 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
chave InChI
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges