A2351
Anti-ADAM-8, Propeptide Domain antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-A Disintegrin And Metalloproteinase-8, Anti-CD156, Anti-MS2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rat, human, pig
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAM8(101)
pig ... ADAM8(100156146)
rat ... Tubgcp2(309098)
Descrição geral
Anti-ADAM-8, propeptide domain antibody localizes human, porcine, and rat ADAM8 and does not react with other ADAMs. In immunoblotting assays against the reduced protein, the antibody recognizes 52kDa and 70kDa bands in conditioned media or cell lysates. In culture media, the 52kDa form is predominant.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)