A1487
AG-205
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone, cis-5-({[1-(4-chlorophenyl)-1H-tetraazol-5-yl]sulfanyl}acetyl)-2,8-dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to brown
solubilidade
DMSO: >9 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC[C@@H]2[C@H](C1)c3cc(C)ccc3N2C(=O)CSc4nnnn4-c5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C22H23ClN6OS/c1-14-3-8-19-17(11-14)18-12-27(2)10-9-20(18)28(19)21(30)13-31-22-24-25-26-29(22)16-6-4-15(23)5-7-16/h3-8,11,18,20H,9-10,12-13H2,1-2H3/t18-,20-/m1/s1
chave InChI
GJNBAISSZRNGTM-UYAOXDASSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)