A1049
Ácido (±)-abscísico
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
ABA, Dormina, Ácido (2Z,4E)-5-(1-hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxo-2-cicloexeno-1-il)-3-metil-2,4-pentadienoico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
186-188 °C (lit.)
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(\C=C\C1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-
chave InChI
JLIDBLDQVAYHNE-LXGGSRJLSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3