A0835
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
≥95%, powder
Sinônimo(s):
Ac-DEVD-CHO
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
chave InChI
UMBVAPCONCILTL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CASP1(834) , CASP3(836) , CASP7(840) , CASP8(841)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?