Documentos Principais
94675
Sigma-Aldrich
Valinomicina
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Ciclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = Ácido α-hidroxi-isovalérico, Lac = ácido lático
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H90N6O18
Número CAS:
Peso molecular:
1111.32
Beilstein:
78657
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
powder
pf
187-190 °C
espectro de atividade do antibiótico
mycobacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
chave InChI
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
Descrição geral
Chemical structure: peptide
Valinomycin is a neutral cyclic dodecadepsi-peptide antibiotic, that has a 36-member ring.Valinomycin consists of twelve stereogenic centers that are made of three repeating sequences of a tetramer of D-α-hydroxyisovalericacid-D-valine-L-lactate-L-valine. It shows antibacterial, antitumor, antifungal, antiviral, and insecticidal properties. Valinomycin exerts its antiviral activity against human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), and middle-east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).
Aplicação
Valinomycin has been used as an internal standard in the cytotoxicity assay for the detection of cereulide produced by emetic Bacillus cereus. It has also been used in the measurement of the electrogenicity of bile salt/H+ antiport in Escherichia coli.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ciclodepsipeptídeo ionofórico seletivo para K+; ionóforo de potássio que desacopla a fosforilação oxidativa, induz apoptose em timócitos de roedores, inibe a diferenciação neuronal induzida por NGF e antagoniza a vasoconstrição induzida por ET.
Ionóforo seletivo para K+ que desacopla a fosforilação oxidativa.
Valinomycin affects the ion transport behavior of mitochondrial systems.
Outras notas
Review
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Topics in Current Chemistry, 128, 175-175 (1985)
Cytotoxicity assay for detection of cereulide produced by emetic Bacillus cereus
Frenzel E and Ehling-Schulz M
Molecular Microbiology (2012)
The molecular structure and some transport properties of valinomycin
Pinkerton M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 35(4), 512-518 (1969)
Transmembrane voltage sensor
Membrane Science and Technology, 7, 847-886 (2003)
Measurement of the Electrogenicity of Bile Salt/H+ Antiport in Escherichia coli
Holdsworth S R and Law C J
Molecular Microbiology (2014)