94417
(+)-Magnesium L-ascorbate
≥90% (T)
Sinônimo(s):
L(+)-Ascorbic acid magnesium salt, Vitamin C magnesium salt
Ensaio
≥90% (T)
forma
powder
cor
white to faintly beige
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Mg]OC2=C(O)C(=O)O[C@H]2[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Mg/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2*2,5,7-10H,1H2;/q;;+2/p-2/t2*2-,5+;/m11./s1
chave InChI
AIOKQVJVNPDJKA-GVKKNTFRSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3