92034
sn-Glycerol 1-phosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinônimo(s):
D-Glycerol 3-phosphate lithium salt, L-Glycerol 1-phosphate lithium salt
Ensaio
≥95.0% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m0/s1
chave InChI
AWUCVROLDVIAJX-VKHMYHEASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)