77671
Anti-Rabbit IgG - Atto 594 antibody produced in goat
Sinônimo(s):
Atto 594 - [goat-Anti-rabbit IgG]
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
Atto 594 conjugate
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
50% glycerol as stabilizer
reatividade de espécies
rabbit
concentração
~1 mg/mL protein
fluorescência
λex 607 nm; λem 626 nm in PBS
adequação
corresponds for gel electrophoresis
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.